Få mere at vide
Methylpalmitoleat, 99%, analytisk standard for GC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15540644 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15540644 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15540644 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460400010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2555.00 DKK
    2380.63 DKK / 1g
    Spare 174.37 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1120-25-8 | C17H32O2 | 268,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl palmitoleate
CAS 1120-25-8
Smeltepunkt 0,5 °C
Tæthed 0.8800g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C17H32O2
MDL nummer MFCD00042911
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.88
Synonym methyl palmitoleate, z-methyl hexadec-9-enoate, methyl z-hexadec-9-enoate, methyl palmitoleinate, unii-35695qdb9f, methyl 9z-hexadec-9-enoate, 9-hexadecenoic acid, methyl ester, z, methyl cis-9-hexadecenoate, methyl z-9-hexadecenoate, methyl cis-hexadec-9-enoate
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
InChI nøgle IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
SMIL CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
IUPAC navn methyl (Z)-hexadec-9-enoat
Molekylvægt (g/mol) 268.44
PubChem CID 643801
ChEBI CHEBI:84156
Formel vægt 268.43
Procent renhed 99%