Få mere at vide
Methylpalmitat, TRC
Artikelnummer. 30011936
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011936 10 g
30004838 1 g
30010243 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011936 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32558010G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-39-0
Molekylær formel C17 H34 O2
Molekylvægt (g/mol) 270.45
Synonym Hexadecanoic Acid Methyl Ester, Hexadecanoic acid, methyl ester, Palmitic acid, methyl ester (6CI,8CI), Edenor ME C16-98, Edenor ME-C 16-80MY, Emery 2216, Metholene 2216, Methyl hexadecanoate, Methyl n-hexadecanoate, Methyl palmitate, NSC 4197, Pastell M 16, Radia 7120, Uniphat A60, n-Hexadecanoic acid methyl ester
IUPAC navn Methylhexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Palmitate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
Formel vægt 270.2559