Få mere at vide
Methylpalmitat, 99%, analytisk standard for GC
Artikelnummer. 15520644 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15520644 1 g 1g
15530644 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15520644 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460390010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.00 DKK
    398.51 DKK / 1g
    Spare 29.49 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 112-39-0 | C17H34O2 | 270,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-39-0
Molekylær formel C17H34O2
Molekylvægt (g/mol) 270.45
InChI nøgle FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl palmitate, palmitic acid methyl ester, hexadecanoic acid, methyl ester, palmitic acid, methyl ester, uniphat a60, metholene 2216, methyl n-hexadecanoate, hexadecanoic acid methyl ester, n-hexadecanoic acid methyl ester, unii-dpy8vcm98i
PubChem CID 8181
ChEBI CHEBI:69187
IUPAC navn methylhexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl palmitate
Smeltepunkt 28,0 °C
Kogepunkt 338,0 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)14CO2CH3
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselighed i alkohol, ether
Formel vægt 270.45
Procent renhed 99%