Få mere at vide
Methylpalmitat, 97%
Artikelnummer. 11307475
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11307475 100 g 100g
11317475 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307475 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05509.22
CAS: 112-39-0 | C17H34O2 | 270,457 g/mol
Methylpalmitat anvendes til fremstilling af rengøringsmidler, emulgatorer, befugtningsmidler, stabilisatorer, harpikser, smøremidler, blødgørere og dyrefoder. Det udviser et anti-inflammatorisk og anti-fibrotisk middel og forhindrer bleomycin-induceret lungebetændelse og fibrose hos rotter. Derudover forhindrer det også kulstoftetrachlorid-induceret leverfibrose forbundet med at reducere transformerende vækstfaktor beta, som er et udskilt protein, der kontrollerer proliferation, cellulær differentiering og andre funktioner i de fleste celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylpalmitat bruges til fremstilling af rengøringsmidler, emulgatorer, befugtningsmidler, stabilisatorer, harpikser, smøremidler, blødgøringsmidler og dyrefoder. Det udviser et anti-inflammatorisk og anti-fibrotisk middel og forhindrer bleomycin-induceret lungebetændelse og fibrose hos rotter. Derudover forhindrer det også kulstoftetrachlorid-induceret leverfibrose forbundet med at reducere transformerende vækstfaktor beta, som er et udskilt protein, der kontrollerer proliferation, cellulær differentiering og andre funktioner i de fleste celler.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, chloroform, dimethylsulfoxid og dimethylformamid. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-39-0
Molekylær formel C17H34O2
Molekylvægt (g/mol) 270.457
MDL nummer MFCD00008994
InChI nøgle FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl palmitate, palmitic acid methyl ester, hexadecanoic acid, methyl ester, palmitic acid, methyl ester, uniphat a60, metholene 2216, methyl n-hexadecanoate, hexadecanoic acid methyl ester, n-hexadecanoic acid methyl ester, unii-dpy8vcm98i
PubChem CID 8181
ChEBI CHEBI:69187
IUPAC navn methylhexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl palmitate
Smeltepunkt 28 °C til 34 °C
Tæthed 0.852
Kogepunkt 135 °C til 137 °C (0,2 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lineær formel CH3(CH2)14CO2CH3
Brydningsindeks 1.4512
Mængde 100 g
Beilstein 1780973
Opløselighedsinformation Opløseligt i ethanol, kloroform, dimethylsulfoxid og dimethylformamid. Uopløselig i vand.
Formel vægt 270.46
Procent renhed 97%