Få mere at vide
Methylpalmitat, 95%
Artikelnummer. 10676051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10676051 500 g Glasflaske 500g
10635871 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10676051 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414685000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-39-0 | C17H34O2 | 270,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-39-0
Molekylær formel C17H34O2
Molekylvægt (g/mol) 270.45
MDL nummer MFCD00008994
InChI nøgle FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl palmitate, palmitic acid methyl ester, hexadecanoic acid, methyl ester, palmitic acid, methyl ester, uniphat a60, metholene 2216, methyl n-hexadecanoate, hexadecanoic acid methyl ester, n-hexadecanoic acid methyl ester, unii-dpy8vcm98i
PubChem CID 8181
ChEBI CHEBI:69187
IUPAC navn methylhexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl palmitate
Navn note 95%
Smeltepunkt 28.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.85g/mL
Kogepunkt 338.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)14CO2CH3
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: solubel in alcohol,ether
Formel vægt 270.45
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid