Få mere at vide
Methyl p-tolylsulfide, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31110890
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31110890 10 g
31101674 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31110890 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1066210g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl p-tolylsulfide
CAS 623-13-2
Molekylær formel C8H10S
MDL nummer MFCD00008560
Mængde 10 g
SMIL CSC1=CC=C(C)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 138.23
Procent renhed 98%