Få mere at vide
Methyl p-tolylsulfoxid, 98%
Artikelnummer. 10403350 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10403350 5 g Glasflaske 5g
10575290 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10403350 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428150050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
CAS: 934-72-5 | C8H10OS | 154,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 934-72-5
Molekylær formel C8H10OS
Molekylvægt (g/mol) 154.23
MDL nummer MFCD00075175
InChI nøgle FEVALTJSQBFLEU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-methyl-4-methylsulfinyl benzene, methyl 4-methylphenylsulfoxide, methyl p-tolyl sulfoxide, 1-methanesulfinyl-4-methylbenzene, methyl p-methylphenylsulfoxide, 1-methyl-4-methylsulphinyl benzene, benzene, 1-methyl-4-methylsulfinyl, acmc-20aotg, acmc-20apjq, methyl p-tolylsulfoxide
PubChem CID 136743
IUPAC navn 1-methyl-4-methylsulfinylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl p-tolyl sulfoxide
Smeltepunkt 44 °C til 46 °C
Kogepunkt 113 °C til 114 °C (2,2 mmHg)
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 154.23
Procent renhed 98%