Få mere at vide
Methyl p-tolylsulfid, 97%
Artikelnummer. 11317905
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317905 25 g 25g
11307905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317905 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02933.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 623-13-2 | C8H10S | 138,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-13-2
Molekylær formel C8H10S
Molekylvægt (g/mol) 138.23
MDL nummer MFCD00008560
InChI nøgle VHILIAIEEYLJNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-tolyl sulfide, 4-methylthioanisole, 4-methylthio toluene, p-methylthio toluene, benzene, 1-methyl-4-methylthio, p-tolyl methyl sulfide, p-methylphenyl methyl sulfide, methyl p-cresyl sulfide, p-cresyl methyl sulfide
PubChem CID 69334
IUPAC navn 1-methyl-4-methylsulfanylbenzen
SMIL CSC1=CC=C(C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl p-tolyl sulfide
Tæthed 1.029
Kogepunkt 81 °C til 82 °C (18 mmHg)
Flammepunkt 85 °C (185 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.573
Mængde 25 g
FN nummer UN3334
Beilstein 1905733
Formel vægt 138.23
Procent renhed 97%