Få mere at vide
Methyl p-Toluenesulfonate, TRC
Artikelnummer. 30480288
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30480288 25 g
1 options
Artikelnummer. 30480288 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33066525G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Toluene-4-sulphonate
CAS 80-48-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 H10 O3 S
Mængde 25 g
Synonym Methyl Toluene-4-sulphonate, Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, methyl ester (9CI, ACI), p-Toluenesulfonic acid, methyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Methyl 4-methylbenzenesulfonate, Methyl p-methylbenzenesulfonate, Methyl p-toluenesulfonate, Methyl p-tosylate, Methyl toluene-4-sulfonate, Methyl toluenesulfonate, Methyl tosylate, NSC 406335, p-Methylbenzenesulfonic acid methyl ester, Toluene-4-sulfonic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
SMIL COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC navn methyl 4-methylbenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 186.23
Formel vægt 186.0351
Procent renhed >95