Få mere at vide
Methyl-p-toluensulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484233
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484233 250 g 250g
11474233 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11484233 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10881.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 80-48-8 | C8H10O3S | 186.225 g/mol
Methyl p-toluensulfonat bruges som methyleringsmiddel i organisk syntese. Det fungerer som en katalysator for alkydharpikser. Det anvendes også i selektiv 1-substitutionsreaktion af tetrazol. Yderligere bruges det til fremstilling af farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl p-toluensulfonat anvendes som methyleringsmiddel i organisk syntese. Det fungerer som en katalysator for alkydharpikser. Det anvendes også i selektiv 1-substitutionsreaktion af tetrazol. Yderligere bruges det til fremstilling af farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i ether, alkohol, benzen og chloroform. Lidt opløseligt i petroleumsether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-48-8
Molekylær formel C8H10O3S
Molekylvægt (g/mol) 186.225
MDL nummer MFCD00008417
InChI nøgle VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-toluenesulfonate, methyl tosylate, methyl p-tosylate, methyl toluene-4-sulfonate, methyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, methyl ester, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, methyl ester, methyl toluene-4-sulphonate, p-toluenesulfonic acid methyl ester, p-methylbenzenesulfonate methyl ester
PubChem CID 6645
IUPAC navn methyl-4-methylbenzensulfonat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl p-toluenesulfonate
Smeltepunkt 24°C to 28°C
Tæthed 1.234
Kogepunkt 140°C (20 mmHg)
Flammepunkt 152°C (305°F)
Brydningsindeks 1.5185
Mængde 250 g
FN nummer UN3261
Beilstein 609209
Opløselighedsinformation Soluble in ether,alcohol,benzene and chloroform. Slightly soluble in petroleum ether. Insoluble in water.
Formel vægt 186.23
Procent renhed 98%