Få mere at vide
Methyl p-toluenesulfonate, 97%
Artikelnummer. 10731061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10731061 100 g Glasflaske 100g
10667142 500 g Glasflaske 500g
10702774 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10731061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170101000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80-48-8 | C8H10O3S | 186.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-48-8
Molekylær formel C8H10O3S
Molekylvægt (g/mol) 186.23
MDL nummer MFCD00008417
InChI nøgle VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-toluenesulfonate, methyl tosylate, methyl p-tosylate, methyl toluene-4-sulfonate, methyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, methyl ester, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, methyl ester, methyl toluene-4-sulphonate, p-toluenesulfonic acid methyl ester, p-methylbenzenesulfonate methyl ester
PubChem CID 6645
IUPAC navn methyl-4-methylbenzensulfonat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl p-toluenesulfonate
Navn note 97%
Surhed 0.2% max.
Smeltepunkt 24.0°C to 30.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 292.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4SO3CH3
Brydningsindeks 1.5162 to 1.5182
Mængde 100 g
Beilstein 11, 99
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Formel vægt 186.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl p-toluenesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.