Få mere at vide
Methyl p-toluate, 99%
Artikelnummer. 11446326
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446326 500 g 500g
11436326 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23111.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-75-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-75-2
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.177
MDL nummer MFCD00008441
InChI nøgle QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-toluate, methyl-p-toluate, p-carbomethoxytoluene, methyl 4-toluate, 4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl p-methylbenzoate, benzoic acid, 4-methyl-, methyl ester, 4-methoxycarbonyl toluene, p-toluic acid, methyl ester, methyl p-toluenecarboxylate
PubChem CID 7455
IUPAC navn methyl-4-methylbenzoat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl p-toluate
Smeltepunkt 32°C to 35°C
Tæthed 1.06
Kogepunkt 221°C to 224°C
Flammepunkt 89°C (192°F)
Lugt Stench
Mængde 500 g
Beilstein 1100609
Formel vægt 150.18
Procent renhed 99%