Få mere at vide
Methyl p-toluate, 99%
Artikelnummer. 10711832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10711832 100 g Glasflaske 100g
10796953 250 g Glasflaske 250g
10713624 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
11915001 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10711832 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414961000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-75-2 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-75-2
MDL nummer MFCD00008441
InChI nøgle QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-toluate, methyl-p-toluate, p-carbomethoxytoluene, methyl 4-toluate, 4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl p-methylbenzoate, benzoic acid, 4-methyl-, methyl ester, 4-methoxycarbonyl toluene, p-toluic acid, methyl ester, methyl p-toluenecarboxylate
PubChem CID 7455
IUPAC navn methyl-4-methylbenzoat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl p-toluate
Navn note 99%
Smeltepunkt 32.0°C to 35.0°C
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 220.0°C to 223.0°C
Flammepunkt 90°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H10O2
Lineær formel CH3C6H4COOCH3
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol,ether
Molekylvægt (g/mol) 150.18
Formel vægt 150.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl p-toluate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.