Få mere at vide
Methyl-p-benzoquinone, 98%
Artikelnummer. 11354187
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354187 10 g 10g
11344187 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036670.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 553-97-9 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Methyl-p-benzoquinon imin er produkterne, der var de tetraedriske addukter. Syntese af 2H-indazol-4,7-dionderivater fra 3-phenylsydnon og p-toluquinon. En Michael-addition af 2-methylcyclopentan-1,3-dion til forskellige p-toluquinonimider gav udelukkende de eneste produkter på en regiospecifik måde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 553-97-9
Molekylær formel C7H6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.12
MDL nummer MFCD00001603
InChI nøgle VTWDKFNVVLAELH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluquinone, methyl-p-benzoquinone, 2-methyl-1,4-benzoquinone, toluquinone, methyl-1,4-benzoquinone, 2-methyl-p-benzoquinone, tolylquinone, 2-methylbenzoquinone, 2-methylquinone, methylbenzoquinone
PubChem CID 11122
IUPAC navn 2-methylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMIL CC1=CC(=O)C=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl-p-benzoquinone
Smeltepunkt 67°C to 70°C
Farve Grøn-Gul
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 122.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk