missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl Oxindole-6-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Oxindole-6-carboxylate |
| CAS | 14192-26-8 |
| Molekylær formel | C10H9NO3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Oxo-6-indolinecarboxylic Acid Methyl Ester, 6-(Methoxycarbonyl)-2-indolone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3/c1-14-10(13)7-3-2-6-5-9(12)11-8(6)4-7/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | COC(=O)c1ccc2CC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC navn | methyl 2-oxo-1,3-dihydroindole-6-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.18 |
| Formel vægt | 191.0582 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?