Få mere at vide
Methyloxalylchlorid, 97%
Beskrivelse
Methyloxalylchlorid bruges som et syntetisk reagens. Det tjener som et reagens i syntesen af fusionerede coumariner, substituerede isoxazoler og heterocykler. Yderligere bruges det i intramolekylære Wittig-reaktioner og jern-medieret spaltning af CC-bindinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methyloxalylchlorid anvendes som et syntetisk reagens. Det tjener som et reagens i syntesen af fusionerede coumariner, substituerede isoxazoler og heterocykler. Yderligere bruges det i intramolekylære Wittig-reaktioner og jern-medieret spaltning af CC-bindinger.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med vand, oxidationsmidler, alkoholer og baser.
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl oxalyl chloride |
| Tæthed | 1.332 |
| Kogepunkt | 115 °C til 118 °C |
| Flammepunkt | 46 °C (114 °F) |
| Lugt | Acrid |
| Brydningsindeks | 1.419 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2920 |
| Beilstein | 1071541 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Show More |