Få mere at vide
Methyloxalylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377996
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377996 5 g 5g
11387996 25 g 25g
11397996 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377996 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13258.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5781-53-3 | C3H3ClO3 | 122.504 g/mol
Methyloxalylchlorid bruges som et syntetisk reagens. Det tjener som et reagens i syntesen af fusionerede coumariner, substituerede isoxazoler og heterocykler. Yderligere bruges det i intramolekylære Wittig-reaktioner og jern-medieret spaltning af CC-bindinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyloxalylchlorid anvendes som et syntetisk reagens. Det tjener som et reagens i syntesen af fusionerede coumariner, substituerede isoxazoler og heterocykler. Yderligere bruges det i intramolekylære Wittig-reaktioner og jern-medieret spaltning af CC-bindinger.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med vand, oxidationsmidler, alkoholer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5781-53-3
Molekylær formel C3H3ClO3
Molekylvægt (g/mol) 122.504
MDL nummer MFCD00000705
InChI nøgle ZXUQEPZWVQIOJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl oxalyl chloride, methyl chloroglyoxylate, methyl chlorooxoacetate, chloroglyoxylic acid methyl ester, acetic acid, chlorooxo-, methyl ester, methyl chlorocarbonyl formate, methyloxalylchloride, methyl chloro oxo acetate, methylchlorooxoacetate, methyl 2-chloro-2-oxo-acetate
PubChem CID 79846
IUPAC navn methyl-2-chlor-2-oxoacetat
SMIL COC(=O)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl oxalyl chloride
Tæthed 1.332
Kogepunkt 115°C to 118°C
Flammepunkt 46°C (114°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.419
Mængde 5 g
FN nummer UN2920
Beilstein 1071541
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 122.51
Procent renhed 97%