Få mere at vide
Methylorotat, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10444145 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10444145 100 g Glasflaske 100g
10104840 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10444145 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 208781000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6153-44-2 | C6H6N2O4 | 170.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6153-44-2
Molekylær formel C6H6N2O4
Molekylvægt (g/mol) 170.12
MDL nummer MFCD00010564
InChI nøgle UUTDWTOZAWFKFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl orotate, orotic acid methyl ester, methyl 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate, unii-41c6ifg4mq, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-, methyl ester, 6-carbomethyoxyuracil, 41c6ifg4mq, methyl 2,6-dihydroxypyrimidine-4-carboxylate, methyl 2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-4-carboxylate
PubChem CID 80257
IUPAC navn methyl-2,4-dioxo-lH-pyrimidin-6-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl orotate
Smeltepunkt 244°C
Farve Brun eller hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 25, 254
Merck Index 15, 6972
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 1n nh4oh
Formel vægt 170.12
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver