Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl orotate |
| Smeltepunkt | 244 °C |
| Farve | Brun eller hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 25, 254 |
| Merck Index | 15, 6972 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i 1n nh4oh |
| Vis mere |