Få mere at vide
Alfa Aesar™ Methyl orotate, 97%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl orotate |
| Smeltepunkt | 240°C to 244°C |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 881031 |
| Merck Index | 14,6876 |
| Formel vægt | 170.12 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Powder |