Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methyl Orange-xylen cyanol opløsning i vand, ren
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Orange-xylene cyanol solution in water |
| CAS | 62758-15-0 |
| Molekylær formel | C39H41N5Na2O10S3 |
| MDL nummer | MFCD00077269 |
| InChI nøgle | DLSJBPNVZNTATN-MXBKRXPOSA-L |
| SMIL | CCNC1=C(C=C(C=C1)C(=C2C=CC(=NCC)C(=C2)C)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)[O-])O)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| IUPAC navn | dinatrium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzensulfonat;4-[(E)-[4-(ethylamino)-3-methylphenyl]-(4-ethylimino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-2-hydroxy-5-sulfobenzensulfonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 881.942 |
| PubChem CID | 90474202 |
| Formel vægt | 865.96 |
| Vis mere |