Få mere at vide
Methyl Orange-opløsning, Solstice
Artikelnummer. 15674290 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15674290 500 mL 500ml
15664290 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15674290 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 34576500ML
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indikator, 0,1 %, Reag. Ph. Eur.
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 547-58-0
Molekylær formel C14H14N3NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 327.334
MDL nummer MFCD00007502
InChI nøgle STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23673835
IUPAC navn natrium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzensulfonat
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Orange solution
FN nummer UN1993
Beilstein 4732884
Formel vægt 327,33 g/mol
Procent renhed 0.10%
Mængde 500 mL
Flammepunkt 39 °C (102,2 °F)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Orange solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 4-(4-dimethylaminophenylazo)benzenesulphonate