Få mere at vide
Methyl orange opløsning, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11474699 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 11474699
Brand: Reagecon 1054802
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Farve Orange
Mængde 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • METHYL ORANGE SOLUTION
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol, Methyl Orange