missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl Orange Mixed Indicator Solution, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15643860 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15643860

Brand: Honeywell Fluka 32940100ML

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Acid-base indicator

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl Orange Mixed Indicator Solution
MDL nummer MFCD00007502
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3659741
Emballage Glass bottle
Tæthed ≥0.999g/mL at 20°C
Mængde 100 mL
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.