Få mere at vide
Methyl Orange Indicator, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7120582 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15653820 100 g Glass Bottle 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15653820 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 32624100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indicator, Reag. Ph. Eur.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 547-58-0
Molekylær formel C14H14N3NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 327.334
MDL nummer MFCD00007502
InChI nøgle STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Helianthin
PubChem CID 23673835
IUPAC navn sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Orange
Navn note Reag. Ph. Eur.
FN nummer UN3143
Beilstein 4732884
Formel vægt 327.33g/mol
Emballage Glass Bottle
Egnethed Complies for sensitivity
Visuel overgangsinterval 3.0 to 4.4
Farve Orange
pH 3.0 to 4.4 (pink to yellow)
Mængde 100 g
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Orange
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium 4-(4- dimethylaminophenylazo) benzenesulphonate