Få mere at vide
Methyl Orange Indicator, Reag. Ph. Eur., Solstice
Artikelnummer. 15663820 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1.5 kg
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1.5kg
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15663820 250 g Glass Bottle 250g
15653820 100 g Glass Bottle 100g
15643820 1.5 kg Glass Bottle 1.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15663820 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 32624250G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indicator, Reag. Ph. Eur.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 547-58-0
Molekylær formel C14H14N3NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 327.334
MDL nummer MFCD00007502
InChI nøgle STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Helianthin
PubChem CID 23673835
IUPAC navn sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Orange
Navn note Reag. Ph. Eur.
FN nummer UN3143
Beilstein 4732884
Formel vægt 327.33g/mol
Emballage Glass Bottle
Egnethed Complies for sensitivity
Visuel overgangsinterval 3.0 to 4.4
Farve Orange
pH 3.0 to 4.4 (pink to yellow)
Mængde 250 g
Fysisk form Crystalline Powder