Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Orange |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. |
| FN nummer | UN3143 |
| Beilstein | 4732884 |
| Formel vægt | 327.33g/mol |
| Emballage | Glass Bottle |
| Egnethed | Complies for sensitivity |
| Visuel overgangsinterval | 3.0 to 4.4 |
| Farve | Orange |
| pH | 3.0 to 4.4 (pink to yellow) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methyl Orange
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium 4-(4- dimethylaminophenylazo) benzenesulphonate