Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methyl orange, indikator
Artikelnummer. p-166776 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10533701
Brand: Thermo Scientific Chemicals 151421000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327.334 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 547-58-0
Molekylær formel C14H14N3NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 327.334
MDL nummer MFCD00007502
InChI nøgle STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise
PubChem CID 23673835
IUPAC navn natrium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzensulfonat
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Orange
Smeltepunkt >300,0 °C
Beilstein 16, 331
Merck Index 15, 6178
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 461 to 469nm (in 0.01N NaOH)
Formel vægt 327.32
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval from pH 3.2 (pink or red)to pH 4.4 (yellow-orange)
Farve Orange
Mængde 100 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Orange
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/