Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methyl Orange, ACS
Beskrivelse
Methylorange er en pH-indikator, der ofte bruges i titreringer, også brugt til histologisk mikroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Orange |
| Smeltepunkt | >300°C |
| FN nummer | UN3143 |
| Beilstein | 4732884 |
| Merck Index | 14,6105 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in 500 parts water; More soluble in hot water |
| Formel vægt | 327.34 |
| Grad | ACS |
| Lugt | Weak, characteristic |
| Farve | Orange |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methyl Orange, ACS
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid Orange 52