Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methyl Orange
Artikelnummer. 11498227
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498227 500 g 500g
11488227 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11498227 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17604.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327,334 g/mol
Methyl Orange er en pH-indikator, der bruges til titrering af syrer. Det bruges også til histologisk mikroskopi. Yderligere bruges det som modfarvning til krystalviolet i farvning af pollenrør.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl
Orange er en pH-indikator, der bruges til titrering af syrer. Det bruges også til histologisk mikroskopi. Yderligere bruges det som modfarvning til krystalviolet i farvning af pollenrør.
Opløselighed
Opløselig i ethanol. Delvist opløselig i varmt vand. Lidt opløseligt i koldt vand og pyrimidin. Uopløseligt i æter og alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 547-58-0
Molekylær formel C14H14N3NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 327.334
MDL nummer MFCD00007502
InChI nøgle STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Orange 52; C.I. 13025
PubChem CID 23673835
IUPAC navn natrium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzensulfonat
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Orange
Smeltepunkt >300 °C
FN nummer UN3143
Beilstein 4732884
Merck Index 14,6105
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol. Delvist opløseligt i varmt vand. Let opløseligt i koldt vand og pyrimidin. Uopløselig i æter og alkohol.
Formel vægt 327.34
Lugt Svag, karakteristisk
pH 6.5
Mængde 500 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Orange, ACS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid Orange 52