Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methyl Orange
Artikelnummer. 11488227
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488227 100 g 100g
11498227 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11488227 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17604.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327.334 g/mol
Methyl Orange er en pH-indikator, der bruges til titrering af syrer. Det bruges også til histologisk mikroskopi. Yderligere bruges det som modfarvning til krystalviolet i farvning af pollenrør.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl
Orange er en pH-indikator, der bruges til titrering af syrer. Det bruges også til histologisk mikroskopi. Yderligere bruges det som modfarvning til krystalviolet i farvning af pollenrør.
Opløselighed
Opløselig i ethanol. Delvist opløselig i varmt vand. Lidt opløseligt i koldt vand og pyrimidin. Uopløseligt i æter og alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 547-58-0
Molekylær formel C14H14N3NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 327.334
MDL nummer MFCD00007502
InChI nøgle STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Orange 52; C.I. 13025
PubChem CID 23673835
IUPAC navn natrium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzensulfonat
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Orange
Smeltepunkt >300°C
FN nummer UN3143
Beilstein 4732884
Merck Index 14,6105
Formel vægt 327.34
Lugt Weak, Characteristic
pH 6.5
Mængde 100 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Orange, ACS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid Orange 52