Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methyl orange
Artikelnummer. 10724004 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
Artikelnummer. 10724004
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327.334 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 547-58-0
Molekylær formel C14H14N3NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 327.334
MDL nummer MFCD00007502
InChI nøgle STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise
PubChem CID 23673835
IUPAC navn sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Orange
Smeltepunkt >300.0°C
Navn note Pure
Klarhed Passes Test
Beilstein 16, 331
Merck Index 15, 6178
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 327.32
Grad ACS Reagent
Emballage Glass bottle
Visuel overgangsinterval from pH 3.2 (pink or red) to pH 4.4 (yellow)
Farve Orange
Mængde 100 g
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Orange
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/