Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methyl Orange, ACS-reagens
Artikelnummer. 10615501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10615501 25 g Glasflaske 25g
10299930 10 g Glasflaske 10g
10724004 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10615501 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 414660250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327,334 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 547-58-0
Molekylær formel C14H14N3NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 327.334
MDL nummer MFCD00007502
InChI nøgle STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise
PubChem CID 23673835
IUPAC navn natrium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzensulfonat
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Orange
Smeltepunkt >300,0 °C
Navn note Pure
Klarhed Passes Test
Beilstein 16, 331
Merck Index 15, 6178
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 327.32
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval from pH 3.2 (pink or red) to pH 4.4 (yellow)
Farve Orange
Mængde 25 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Orange
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge