Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methyl Orange, ACS-reagens
Artikelnummer. 10299930 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10299930 10 g Glasflaske 10g
10615501 25 g Glasflaske 25g
10724004 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10299930 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 414660100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.85 DKK
    207.65 DKK / 10g
    Spare 22.20 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327,334 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 547-58-0
Molekylær formel C14H14N3NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 327.334
MDL nummer MFCD00007502
InChI nøgle STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise
PubChem CID 23673835
IUPAC navn natrium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzensulfonat
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Methyl Orange
Smeltepunkt >300,0 °C
Navn note Pure
Klarhed Bestå test
Beilstein 16, 331
Merck Index 15, 6178
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i varmt vand. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol
Infrarødt spektrum Autentisk
Formel vægt 327.32
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval fra pH 3,2 (lyserød eller rød) til pH 4,4 (gul)
Farve Orange
Mængde 10 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl Orange
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Consejos de prudencia
  • P264-Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.