Få mere at vide
Methyl Orange 1 g/L i vandindikatoropløsning, Chem Lab
Artikelnummer. 11993333
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11993333 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 11993333 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL06.1302.0250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00 DKK
    128.36 DKK / 250ml
    Spare 33.64 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Farve Orange
CAS 547-58-0
Kogepunkt 100 °C
Smeltepunkt 0 °C
Koncentration 1 g/L
Tæthed 1 g/mL
Molekylvægt (g/mol) 327.34
Emballage Polyethylen
Metoder Standard testmetode: ASTM D-974, D-664, D-3712
pH 3.1 til 4.4
Mængde 250 ml
Fysisk form Væske