Få mere at vide
Methyl oleate, technical
Artikelnummer. p-3758457 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 10760672
Brand: Thermo Scientific Acros 414645000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 67762-38-3 | C19H36O2 | 296.50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67762-38-3
Molekylær formel C19H36O2
Molekylvægt (g/mol) 296.50
MDL nummer MFCD00009578
InChI nøgle QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
Synonym methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
PubChem CID 5364509
ChEBI CHEBI:27542
IUPAC navn methyl (Z)-octadec-9-enoat
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl oleate
Smeltepunkt -20.0°C
Farve Gul til Amber
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 186.0°C (9.0 mmHg)
Flammepunkt 180°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOCH3
Brydningsindeks 1.4510 to 1.4580
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 0.87
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viskositet 6.829 mPa.s (20°C)
Formel vægt 296.48
Procent renhed ≥55%
Grad Teknisk
Fysisk form Olieagtig væske