Få mere at vide
Methyloleat, teknisk
Product Code. 10760482 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Unit Size:
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10760482 1 kg Glasflaske 1kg
10760672 500 g Glasflaske -
10434315 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10760482 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 414640010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.23 DKK
    432.65 DKK / 1kg
    Spare 72.58 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Add to basket
CAS: 67762-38-3 | C19H36O2 | 296,50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67762-38-3
Molekylær formel C19H36O2
Molekylvægt (g/mol) 296.50
MDL nummer MFCD00009578
InChI nøgle QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
Synonym methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
PubChem CID 5364509
ChEBI CHEBI:27542
IUPAC navn methyl (Z)-octadec-9-enoat
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl oleate
Smeltepunkt -20,0 °C
Farve Gul til Amber
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 186,0 °C (9,0 mmHg)
Flammepunkt 180 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOCH3
Brydningsindeks 1,4510 til 1,4580
Mængde 1 kg
Specifik vægtfylde 0.87
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler
Viskositet 6,829 mPa (20 °C)
Formel vægt 296.48
Procent renhed ≥55%
Grad Teknisk
Fysisk form Olieagtig væske