Få mere at vide
Methyloleat, tekniker. C18 71-90%, C18:1 >65% af C18
Beskrivelse
Methyloleat bruges som en kromatografisk referencestandard i biokemisk forskning. Det bruges også som mellemprodukt til rengøringsmidler, emulgatorer, befugtningsmidler, stabilisatorer, tekstilbehandlinger, blødgørere, til kopiering af blæk, gummi og voks. Den finder anvendelse som smøremiddel og smøremiddeladditiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methyloleat bruges som en kromatografisk referencestandard i biokemisk forskning. Det bruges også som mellemprodukt til rengøringsmidler, emulgatorer, befugtningsmidler, stabilisatorer, tekstilbehandlinger, blødgørere, til kopiering af blæk, gummi og voks. Den finder anvendelse som smøremiddel og smøremiddeladditiv.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ether og chloroform. Ikke blandbar med vand.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl oleate |
| Tæthed | 0.876 |
| Kogepunkt | 168 °C til 170 °C (2 mmHg) |
| Flammepunkt | 163 °C (325 °F) |
| Lugt | Svag, karakteristisk |
| Assay Procent Noter | C18 71 til 90 %, C18:1> 65 % af C18 |
| Lineær formel | CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.452 |
| Mængde | 1000 mL |
| Beilstein | 1727037 |
| Vis mere |