Få mere at vide
Methyloleat, tekniker. C18 71-90%, C18:1 >65% af C18
Artikelnummer. 11327905
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327905 250 mL 250ml
11337905 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327905 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02937.AK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 112-62-9 | C19H36O2 | 296,495 g/mol
Methyloleat bruges som en kromatografisk referencestandard i biokemisk forskning. Det bruges også som mellemprodukt til rengøringsmidler, emulgatorer, befugtningsmidler, stabilisatorer, tekstilbehandlinger, blødgørere, til kopiering af blæk, gummi og voks. Den finder anvendelse som smøremiddel og smøremiddeladditiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyloleat bruges som en kromatografisk referencestandard i biokemisk forskning. Det bruges også som mellemprodukt til rengøringsmidler, emulgatorer, befugtningsmidler, stabilisatorer, tekstilbehandlinger, blødgørere, til kopiering af blæk, gummi og voks. Den finder anvendelse som smøremiddel og smøremiddeladditiv.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ether og chloroform. Ikke blandbar med vand.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-62-9
Molekylær formel C19H36O2
Molekylvægt (g/mol) 296.495
MDL nummer MFCD00009578
InChI nøgle QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Synonym methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
PubChem CID 5364509
ChEBI CHEBI:27542
IUPAC navn methyl (Z)-octadec-9-enoat
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl oleate
Tæthed 0.876
Kogepunkt 168 °C til 170 °C (2 mmHg)
Flammepunkt 163 °C (325 °F)
Lugt Svag, karakteristisk
Assay Procent Noter C18 71 til 90 %, C18:1> 65 % af C18
Lineær formel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3
Brydningsindeks 1.452
Mængde 250 mL
Beilstein 1727037
Merck Index 14,6828
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, ether og kloroform. Ublandelig med vand.
Formel vægt 296.5
Grad Teknisk