Få mere at vide
Methyloleat, 99%, TRC
Artikelnummer. 30468576
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30468576 10 g
1 options
Artikelnummer. 30468576 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33011110G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oleic Acid Methyl Ester
CAS 112-62-9
Molekylær formel C19 H36 O2
Mængde 10 g
Synonym 9-Octadecenoic acid, methyl ester, Z)-, Oleic acid, methyl ester (6CI,8CI), 9(Z)-Octadecenoic acid methyl ester, Methyl 9(Z)-octadecenoate, Methyl oleate, Methyl cis-9-octadecenoate, cis-Oleic acid methyl ester, Oleic Acid Methyl Ester, 9-Octadecenoic acid, methyl ester, (9Z)-
InChI formel InChI=1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
IUPAC navn methyl(Z)-oktedik-9-enoat
Molekylvægt (g/mol) 296.49
Formel vægt 296.2715