Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl oleate |
| Smeltepunkt | -20,0 °C |
| Tæthed | 0.8700g/mL |
| Kogepunkt | 186,0 °C (9,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 180 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Lineær formel | CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOCH3 |
| Brydningsindeks | 1,4510 til 1,4580 |
| Mængde | 5 g |
| Show More |