Få mere at vide
Methyloleat, 99%, analytisk standard for GC
Artikelnummer. 15500644 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15500644 1 g 1g
15510644 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15500644 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460380010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.00 DKK
    270.65 DKK / 1g
    Spare 52.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 112-62-9 | C19H36O2 | 296,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-62-9
Molekylær formel C19H36O2
Molekylvægt (g/mol) 296.48
InChI nøgle QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Synonym methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
PubChem CID 5364509
ChEBI CHEBI:27542
IUPAC navn methyl (Z)-octadec-9-enoat
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl oleate
Smeltepunkt -20,0 °C
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 186,0 °C (9,0 mmHg)
Flammepunkt 180 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOCH3
Brydningsindeks 1,4510 til 1,4580
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.87
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler
Viskositet 6,829 mPa (20 °C)
Formel vægt 296.48
Procent renhed 99%