Få mere at vide
Methyloleat, 96%
Artikelnummer. 15444077
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444077 100 g 100g
15434077 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31358.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3955.28 DKK
    3558.65 DKK / 100g
    Spare 396.63 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 112-62-9 | C19H36O2 | 296,495 g/mol
Methyloleat bruges som en kromatografisk referencestandard i biokemisk forskning. Det bruges også som mellemprodukt til rengøringsmidler, emulgatorer, befugtningsmidler, stabilisatorer, tekstilbehandlinger, blødgørere til kopiering af blæk, gummi og voks. Det finder anvendelse som smøremidler og smøremiddeladditiver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyloleat bruges som en kromatografisk referencestandard i biokemisk forskning. Det bruges også som mellemprodukt til rengøringsmidler, emulgatorer, befugtningsmidler, stabilisatorer, tekstilbehandlinger, blødgørere til kopiering af blæk, gummi og voks. Det finder anvendelse som smøremidler og smøremiddeladditiver.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ether og chloroform. Ikke blandbar med vand.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-62-9
Molekylær formel C19H36O2
Molekylvægt (g/mol) 296.495
MDL nummer MFCD00009578
InChI nøgle QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Synonym methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
PubChem CID 5364509
ChEBI CHEBI:27542
IUPAC navn methyl (Z)-octadec-9-enoat
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Kemisk navn eller materiale Methyl oleate
Tæthed 0.876
Kogepunkt 168 °C til 170 °C (2 mmHg)
Flammepunkt 163 °C (325 °F)
Lineær formel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3
Brydningsindeks 1.452
Mængde 100 g
Beilstein 1727037
Merck Index 14,6828
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, ether og kloroform. Ublandelig med vand.
Formel vægt 296.5
Procent renhed 96%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.