Få mere at vide
Methyloktanoat, TRC
Artikelnummer. 30004613
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30004613 10 g
1 options
Artikelnummer. 30004613 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32449010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caprylic Acid Methyl Ester
CAS 111-11-5
Molekylær formel C9 H18 O2
Mængde 10 g
Synonym Octanoic Acid Methyl Ester, Octanoic acid, methyl ester, Agnique ME 890, Caprylic acid methyl ester, Methyl caprylate, Methyl n-octanoate, Methyl octanoate, NSC 3710, Pastell M 08, Pastell M 8, Radia 7984, Uniphat A 20, Witconol 1095, Witconol 2309
InChI formel InChI=1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCC(=O)OC
IUPAC navn Methyloctanoat
Molekylvægt (g/mol) 158.24
Formel vægt 158.1307