Få mere at vide
Methyloctanoat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-166792 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10107090
Brand: Thermo Scientific Acros 414620250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 111-11-5 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-11-5
Molekylær formel C9H18O2
Molekylvægt (g/mol) 158.24
MDL nummer MFCD00009551
InChI nøgle JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl caprylate, caprylic acid methyl ester, methyl n-octanoate, octanoic acid, methyl ester, uniphat a20, octanoic acid methyl ester, methyl octylate, methyl caprylate natural, unii-7mo740x6ql, fema no. 2728
PubChem CID 8091
ChEBI CHEBI:87432
IUPAC navn methyloctanoat
SMIL CCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl octanoate
Navn note 99%
Surhed 1mg KOH/g max.
Farve Farveløs
Tæthed 0.8780g/mL
Kogepunkt 79.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)6COOCH3
Brydningsindeks 1.4165 to 1.4185
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.878
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 158.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske