Få mere at vide
Methyloctanoat, 99%
Artikelnummer. 10107090 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10107090 25 g Glasflaske 25g
10381631 100 g Glasflaske 100g
10045710 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10107090 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414620250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 111-11-5 | C9H18O2 | 158,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-11-5
Molekylær formel C9H18O2
Molekylvægt (g/mol) 158.24
MDL nummer MFCD00009551
InChI nøgle JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl caprylate, caprylic acid methyl ester, methyl n-octanoate, octanoic acid, methyl ester, uniphat a20, octanoic acid methyl ester, methyl octylate, methyl caprylate natural, unii-7mo740x6ql, fema no. 2728
PubChem CID 8091
ChEBI CHEBI:87432
IUPAC navn methyloctanoat
SMIL CCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl octanoate
Navn note 99%
Surhed 1 mg KOH/g maks.
Farve Farveløs
Tæthed 0.8780g/mL
Kogepunkt 79,0 °C (12,0 mmHg)
Flammepunkt 73 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)6COOCH3
Brydningsindeks 1,4165 til 1,4185
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.878
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 158.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske