Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl octanoate |
| Tæthed | 0.8780g/mL |
| Kogepunkt | 79.0°C (12.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 73°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)6COOCH3 |
| Brydningsindeks | 1.4165 to 1.4185 |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |