Få mere at vide
Methyloctanoat, 98+%
Artikelnummer. 11494433
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494433 50 g 50g
11404443 250 g 250g
11484433 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494433 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10991.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-11-5 | C9H18O2 | 158,241 g/mol
Methyloctanoat-ethanol-blandinger udgør biodiesel-bioethanol surrogatbrændstoffet, og kinetikken af dets oxidation er blevet undersøgt eksperimentelt i en jet-omrørt reaktor. Deoxygenering af methyloctanoat over aluminiumoxid-understøttet Pt er blevet undersøgt i både dampfasen i en flowreaktor og i væskefasen i en semi-batch reaktor. Det bruges også til at lave andre kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyloctanoat-ethanol-blandinger udgør biodiesel-bioethanol surrogatbrændstoffet, og kinetikken af dets oxidation er blevet undersøgt eksperimentelt i en jet-omrørt reaktor. Deoxygenering af methyloctanoat over aluminiumoxid-understøttet Pt er blevet undersøgt i både dampfasen i en flowreaktor og i væskefasen i en semi-batch reaktor. Det bruges også til at lave andre kemikalier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-11-5
Molekylær formel C9H18O2
Molekylvægt (g/mol) 158.241
MDL nummer MFCD00009551
InChI nøgle JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl caprylate, caprylic acid methyl ester, methyl n-octanoate, octanoic acid, methyl ester, uniphat a20, octanoic acid methyl ester, methyl octylate, methyl caprylate natural, unii-7mo740x6ql, fema no. 2728
PubChem CID 8091
ChEBI CHEBI:87432
IUPAC navn methyloctanoat
SMIL CCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl octanoate
Smeltepunkt -40 °C
Tæthed 0.875
Kogepunkt 193 °C til 194 °C
Flammepunkt 72 °C (161 °F)
Brydningsindeks 1.4175
Mængde 50 g
Beilstein 1752270
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 158.24
Procent renhed 99%