Få mere at vide
Methyl octanoate, 98+%
Artikelnummer. 11404443
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11404443
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10991.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 111-11-5 | C9H18O2 | 158.241 g/mol
Methyloctanoat-ethanol-blandinger udgør biodiesel-bioethanol surrogatbrændstoffet, og kinetikken af dets oxidation er blevet undersøgt eksperimentelt i en jet-omrørt reaktor. Deoxygenering af methyloctanoat over aluminiumoxid-understøttet Pt er blevet undersøgt i både dampfasen i en flowreaktor og i væskefasen i en semi-batch reaktor. Det bruges også til at lave andre kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyloctanoat-ethanol-blandinger udgør biodiesel-bioethanol surrogatbrændstoffet, og kinetikken af dets oxidation er blevet undersøgt eksperimentelt i en jet-omrørt reaktor. Deoxygenering af methyloctanoat over aluminiumoxid-understøttet Pt er blevet undersøgt i både dampfasen i en flowreaktor og i væskefasen i en semi-batch reaktor. Det bruges også til at lave andre kemikalier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-11-5
Molekylær formel C9H18O2
Molekylvægt (g/mol) 158.241
MDL nummer MFCD00009551
InChI nøgle JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl caprylate, caprylic acid methyl ester, methyl n-octanoate, octanoic acid, methyl ester, uniphat a20, octanoic acid methyl ester, methyl octylate, methyl caprylate natural, unii-7mo740x6ql, fema no. 2728
PubChem CID 8091
ChEBI CHEBI:87432
IUPAC navn methyloctanoat
SMIL CCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl octanoate
Smeltepunkt -40°C
Tæthed 0.875
Kogepunkt 193°C to 194°C
Flammepunkt 72°C (161°F)
Brydningsindeks 1.4175
Mængde 250 g
Beilstein 1752270
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 158.24
Procent renhed 99%