Få mere at vide
Methyl o-tolylacetate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11312327
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312327 5 g 5g
11322327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09877.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
Methyl o-tolylacetate is used as pharmaceutical intermediates.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agents. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40851-62-5
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.20
MDL nummer MFCD00082780
InChI nøgle BLEMRRXGTKTJGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl o-tolylacetate, methyl 2-2-methylphenyl acetate, methyl 2-o-tolylacetate, methyl 2-o-tolyl acetate, methyl 2-methylphenylacetate, methyl 2-methylphenyl-acetate, methyl 2-methylphenyl acetate, methyl 2-methyl phenyl acetate, 2-methylbenzeneacetic acid methyl ester, 2-methylphenyl acetic acid methyl ester
PubChem CID 7021479
IUPAC navn methyl 2-(2-methylphenyl)acetate
SMIL COC(=O)CC1=CC=CC=C1C
Specifica
Kemisk navn eller materiale Methyl o-tolylacetate
Kogepunkt 70°C to 71°C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.511
Mængde 5 g
Beilstein 2208739
Formel vægt 164.21
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.